Merck
SMB00330
Sigma-Aldrich
Hypaconitine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Hypaconitine, 16,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-,8-acetate benzoate,(1-α,6-α,14-α,15-α,16-β)-aconitane-8,13,14,15-tetraol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H45NO10
Número de CAS:
Peso molecular:
615.71
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@@]3(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]4(OC(C)=O)C5[C@H](OC)C6C([C@@H](OC)CC[C@]6(CN7C)COC)(C75)[C@H](C3)C42
InChI
1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21?,22?,23+,24?,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32?,33-/m1/s1
Clave InChI
FIDOCHXHMJHKRW-XCIBRDTCSA-N
Descripción general
Hypaconitine, a neuromuscular blocker, is a diterpene alkaloid found in the root of Aconitum carmichaelii.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hypaconitine is the primary constituent responsible for the neuromuscular blocking action of aconite root.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)