SAB5900206
Alpaca Anti-EGFR, recombinant single domain Antibody
recombinant Alpaca (VHH) Nano antibody
Sinónimos:
ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
alpaca
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity purified VHH antibody
clon
EB61, monoclonal
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized solid
mol peso
14.4 kDa
~15-18 kDa (SDS PAGE under reducing condition)
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000-1:25000
immunofluorescence: 1:200-1:600
immunohistochemistry: 1:200-1:600
color
colorless
pH
( in PBS, pH 7.4)
isotipo
VHH
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Descripción general
Single-domain antibody (sdAb), also called nano-antibody, is the variable region isolated from the antigen-binding variable domain (VHH) of camelid heavy-chain-only antibody. It lacks light chains and a first constant domain(CH1). This configuration confers a number of unique advantages over conventional monoclonal antibodies. The small size of just 15 kDa (2~4 nm), single-domain antibody is the smallest antigen-binding fragment that can easily penetrate tissues, allowing them to bind epitopes that are inacessible to conventional antibodies. These single-domain antibodies offer superior chemical and thermal stability and increased solubility than conventional antibodies. All our antibodies are tested to ensure the highest level of specificity, sensitivity and reproducibility.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Envase
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)