Merck
MTCP8025
MTC Bio Reservoir
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Sinónimos:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder, MTC Bio R1010
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC Bio P8025
Capacity:
25 mL
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC Bio P8025
capacity
25 mL
General description
Reservoir, 25ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Features and Benefits
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Reservoir
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)