SAB5702017
[KD Validated]Anti-PCSK9 Antibody, clone 9L4U5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FH3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC-1, NARC1, PC9
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9L4U5, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EASIHASCCHAPGLECKVKEHGIPAPQEQVTVACEEGWTLTGCSALPGTSHVLGAYAVDNTCVVRSRDVSTTGSTSEGAVTAVAICCRSRHLAQASQELQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCSK9(255738)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)