676496
VEGF Inhibitor, CBO-P11
The VEGF Inhibitor, CBO-P11 controls the biological activity of VEGF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
VEGF Inhibitor, CBO-P11, Cyclo-VEGI, cyclic( D-F-PQIMRIKPHQGQHIGE), D-Phe-Pro(79-93), VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVI, Cyclo-VEGI, cyclic(D-F-PQIMRIKPHQGQHIGE), D-Phe-Pro(79-93), VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVI
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Blocks the binding of VEGF165 to its receptors
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable