Documentos clave
SAB5700019
Sigma-Aldrich
Anti-PARK7 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
DJ-1, DJ1, GATD2, HEL-S-67p, PARK7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
19
reactividad de especies
mouse, human
concentración
3.55 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PARK7(11315)
Descripción general
The product of this gene belongs to the peptidase C56 family of proteins. It acts as a positive regulator of androgen receptor-dependent transcription. It may also function as a redox-sensitive chaperone, as a sensor for oxidative stress, and it apparently protects neurons against oxidative stress and cell death. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive early-onset Parkinson disease 7. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-189 of human PARK7 (NP_001116849.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)