400688
Sodium tellurite
−100 mesh, 99%
Sinónimos:
Disodium trioxotellurate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
tamaño de partícula
−100 mesh
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
VOADVZVYWFSHSM-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?