SAB5600160
Anti-Mouse IgG-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM104, purified immunoglobulin
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
RM104, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)