Documentos
AP132B
Sigma-Aldrich
Anticuerpo IgG anti-conejo de cabra, conjugado de biotina-SP
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG de cabra anticonejo purificada por afinidad, conjugada con biotina.
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
EIA: 1:50 000-1:100 000
inmunotransferencias Western utilizando estreptavidina conjugada con enzima: 1:10 000-1:100 000.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:5 000
Citometría de flujo: 1:200-1:1 000
Inmunohisto/citoquímica de fluorescencia: 1:200-1:1 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo IgG de cabra anti-conejo, conjugado biotina-SP detecta el nivel de IgG de conejo y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
Purificada por inmunoafinidad
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con agua destilada estéril para que coincida con el volumen indicado en la etiqueta del vial.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO:
Para uso exclusivo en investigación; no para uso diagnóstico.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Neuropeptide S facilitates mice olfactory function through activation of cognate receptor-expressing neurons in the olfactory cortex.
Shao, YF; Zhao, P; Dong, CY; Li, J; Kong, XP; Wang, HL; Dai, LR; Hou, YP
Testing null
Laura Saenz del Burgo et al.
The Journal of comparative neurology, 510(6), 581-606 (2008-08-14)
G-protein inwardly rectifying potassium (GIRK) channels mediate the synaptic actions of numerous neurotransmitters in the mammalian brain and play an important role in the regulation of neuronal excitability in most brain regions through activation of various G-protein-coupled receptors such as
Yan Yang et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(2), 519-525 (2012-12-13)
Chronic hypertension is associated with an impaired vascular relaxation caused by an increased vascular tone; however, the underlying mechanisms are not fully understood in human patients. The present study was to investigate whether large-conductance Ca(2+)- and voltage-activated K(+) (BK(Ca)) channels
Detection of anti-tat antibodies in CSF of individuals with HIV-associated neurocognitive disorders.
Bachani, M; Sacktor, N; McArthur, JC; Nath, A; Rumbaugh, J
Journal of Neurovirology null
David Lindenbach et al.
Brain research, 1537, 327-339 (2013-09-26)
Motor symptoms of Parkinson's disease are commonly treated using l-DOPA although long-term treatment usually causes debilitating motor side effects including dyskinesias. A putative source of dyskinesia is abnormally high levels of phosphorylated extracellular-regulated kinase (pERK) within the striatum. In animal