SAB4600031
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Chicken IgY Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
donkey
conjugado
CF™ 488A conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
chicken
concentración
~2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencia
λex 490 nm; λem 515 nm
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
CF™ 488A is a green fluorescent dye with excitation argon laser line at 488nm. CF™ 488A is minimally charged, thus, it reduces non-specific binding of antibody conjugates. CF™ 488A is a highly water-soluble and pH-insensitive dye with molecular weight of ~710. This dye has absorption/emission maxima at 490/515nm and it is highly photostable.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)