Saltar a
S7388
N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilida
Subtilisin substrate
Sinónimos:
N-succinil-L-alanil-L-alanil-L-prolil-L-fenilalanina 4-nitroanilida, N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H36N6O9
Número CAS:
Peso molecular:
624.64
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4289896
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilida,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
General description
La N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilida es un sustrato colorimétrico de la quimiotripsina, la catepsina G de leucocitos humanos y la peptidil prolil isomerasa.
Application
La N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilida se ha utilizado como sustrato para determinar la actividad quimiotripsina.
La N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilida se ha utilizado:
  • como sustrato del ensayo de la catepsina G en lisados de médula ósea.
  • en el ensayo de actividad proteolítica de la proteasa de serina subtilisina carlsberg (SC).
  • como sustrato de la elastasa, la tripsina y la quimiotripsina de neutrófilos en el ensayo de proteasa.
Biochem/physiol Actions
La N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilida es un sustrato de la subtilisina y las proteasas.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
573462SML1424S4760
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)