The product is soluble in DMSO in a volume greater than 250 mg/ml.
SML1424
Ac-YVAD-pNA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Caspase-1 substrate (Chromogenic), N-α-acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-p-nitroanilide, N-acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-N-(4-nitrophenyl)-L-α-asparagine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C([C@H](CC(O)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=O)=O)NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C29H36N6O10/c1-15(2)25(34-28(42)22(31-17(4)36)13-18-5-11-21(37)12-6-18)29(43)30-16(3)26(40)33-23(14-24(38)39)27(41)32-19-7-9-20(10-8-19)35(44)45/h5-12,15-16,22-23,25,37H,13-14H2,1-4H3,(H,30,43)(H,31,36)(H,32,41)(H,33,40)(H,34,42)(H,38,39)/t16-,22-,23-,25-/m0/s1
Clave InChI
YDPNOCSPPGFBPX-XNHCRPTKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Which solvents are suitable for dissolving this product?
1 answer-