S2404
Sodium acetate buffer solution
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, for molecular biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile; 0.2 μm filtered
Línea del producto
BioXtra
Formulario
liquid
concentración
3 M
pH
7.0±0.05 (25 °C)
idoneidad
suitable for DNA precipitation
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Clave InChI
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)