The correction factor is 23,000 IU/mg protein, or 23 IU/µg.
RAB0092
Human hCG (intact) ELISA Kit
for serum, plasma, and cell culture supernatant
Sinónimos:
CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CGB(1082)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
How can the units of the Human hCG ELISA (RAB0092) be converted from pg/ml to IU? What is the conversion to IU?
1 answer-