RABWASH4
20X Wash Buffer (Item B)
About This Item
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Intended for use with ELISA kits.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)