Merck
R0641
Microcentrifuge tube rack, Nalgene®
capacity, 24 1.5-mL tubes (4 × 6)
Sinónimos:
test tube rack, two tier tube rack, Nalgene 5973-0015, benchtop tube storage, tube holder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5973-0015
Feature:
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
Material:
glass-filled acetal
Packaging:
pack of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass-filled acetal
feature
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
L × W × H
143 mm × 90 mm × 52 mm
General description
Two-tiered design. Holes in upper and lower tiers offer stable support; wide spacing minimizes interference from overlapping lips. Compatible with most laboratory chemicals, except acids. Autoclavable
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)