P9180
Procaterol hydrochloride
Sinónimos:
erythro-8-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)butyl]-2(1H)-quinolinone
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c1ccc(O)c2NC(=O)C=Cc12
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15;/h5-9,12,16-17,19,21H,4H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t12-,16+;/m0./s1
Clave InChI
AEQDBKHAAWUCMT-CVHDTDHSSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?