Merck
P6793
Phytamax Orchid Multiplication Medium
powder, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Phytamax Orchid medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Multiplication Medium and Phytamax Orchid Maintenance Medium support initial Orchid stem (eg. Phalaenopsis) propagation and replating, respectively. The Multiplication media contains the auxin α-naphthaleneacetic acid (NAA). Phytamax Orchid Maintenance Media are available without activated Charcoal (P0931) with Charcoal (P6668) and with both Charcoal and Banana Powder (P1056).
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, NAA, BA, MES and peptone.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)