O7639
Org 24598 lithium salt
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
R-(−)-N-Methyl-N-[3-[(4-trifluoromethyl)phenoxy]-3-phenyl-propyl]glycine lithium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to off-white
solubilidad
H2O: >2 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].CN(CC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H20F3NO3.Li/c1-23(13-18(24)25)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)26-16-9-7-15(8-10-16)19(20,21)22;/h2-10,17H,11-13H2,1H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
Clave InChI
VMQXVSNARQMSDL-UNTBIKODSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?