N4637
Newborn Calf Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
NBCS, NBS, NCS, calf sera, calf serum, newborn calf sera
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine (calf)
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
composición
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origen
USA origin
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤100 EU/mL endotoxin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Nota de preparación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.