Otros sueros para cultivo celular
El suero es un suplemento importante para los medios de cultivo celular debido a su mezcla de factores de crecimiento, hormonas, factores de fijación, agentes amortiguadores y oligoelementos nutricionales. Aunque el suero bovino fetal (FBS) es el suero más común utilizado para enriquecer los medios de cultivo, pueden utilizarse muchos otros sueros animales para enriquecer los medios en aplicaciones específicas de especie y otras aplicaciones de cultivo celular. Los productos de suero animal específicos de especie pueden proporcionar un entorno que imita estrechamente el estado nativo de las células, promoviendo el crecimiento celular saludable. Ofrecemos otros sueros, tales como:
Products
Suero bovino de recién nacido y de adulto
El suero de ternero recién nacido puede constituir una alternativa rentable al FBS en los medios para muchas aplicaciones de cultivo, y cuando una baja concentración de anticuerpos no afectará a las células. El suero bovino adulto puede utilizarse de forma similar como suplemento de medios basales para promover el crecimiento y la proliferación. Elija entre
- Suero enriquecido con hierro de terneros alimentados con leche artificial
- Suero de ternero de origen estadounidense o neozelandés
- Suero bovino adulto (ABS) de origen estadounidense
Suero de otras especies animales
Además del suero bovino, pueden utilizarse también sueros de otras especies como alternativas más rentables para enriquecer los medios de cultivo celular basales o para otras aplicaciones. Por ejemplo, se han utilizado los sueros equinos (caballo) y porcinos (cerdo) en la producción de vacunas para uso humano y animal.
Ofrecemos sueros de diversas especies:
- Pollo
- Porcino (cerdo)
- Caprino (cabra)
- Equino (caballo)
- Ovino (ovejas)
- Conejo
Recursos de productos relacionados
- Fetal Bovine Serum (FBS) – What You Need to Know
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Lentiviral Transduction Protocol
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Subculture of Adherent Cell Lines
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
- /language-masters/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/subculture-of-semi-adherent
- Cell Culture Protocol 10: Testing Cells for Mycoplasma Contamination by Hoechst DNA Staining
Cell culture protocol for testing cell lines for mycoplasma contamination using indirect DNA staining using Hoechst 33342.
- Brochure: Cell Culture Manual
- Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.