Saltar a
N1641
1-Naphthylacetic acid
1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
α-Naphthaleneacetic acid Free acid, 1-Naphthaleneacetic acid, NAA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1308415
Form:
solution
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) is a synthetic phytohormone auxin that is added to cell culture media such as Murashige & Skoog media and Chu′s N6 media.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthylacetic acid
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)