MAK314
Sialic Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Sialic Acid (NANA) Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detección
colorimetric
fluorometric
enfermedades relevantes
cancer; cardiovascular diseases; hematological disorder
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Evaluation of serum total sialic acid in moderate COVID-19 patients with and without gastrointestinal tract manifestations.: The study measures serum sialic acid levels in COVID-19 patients to understand the disease′s impact on the gastrointestinal tract (Haroun et al., 2022).
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)