Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
UFC5010
Millipore
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 10 kDa
greener alternative
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 10 kDa, volumen de muestra de 0,5 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Amicon®
envase
pkg of 24 pkg
pkg of 500 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
fabricante / nombre comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
0.5 mL sample volume
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
4.99 cm (1.96 in.)
Diámetro
10.8 mm
filtración área
1 cm2
volumen
0.5 mL
volumen de trabajo
≤500 μL
0.5 mL
tamaño de poro
10 kDa MWCO
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de filtración mediante centrífuga Amicon® Ultra-0,5 proporcionan una ultrafiltración rápida, con la capacidad de altos factores de concentración y una fácil recuperación de los concentrados de las matrices de muestras diluidas y complejas. Por ejemplo, el citocromo C (12,4 kDa) a una concentración inicial de 0,25 mg/ml es retenido normalmente al >95 %.
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 30 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra. La recuperación eficiente de la muestra concentrada (especies retenidas) se consigue mediante una cómoda etapa de espín inverso después de recoger el filtrado.
Las unidades Amicon® Ultra-0,5 se suministran sin esterilizar y son para un solo uso. Con su diseño de membrana vertical y espín inverso, los filtros Amicon® Ultra de 0,5 ml ofrecen un gran rendimiento y menores tiempos de centrifugado.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicación
  • Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 10 000 dalton
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
  • Purificación de los componentes macromoleculares que se encuentran en extractos de cultivo tisular o lisados celulares, eliminación de cebadores, conectores o etiquetas macromoleculares de una mezcla de reacción y eliminación de las proteínas antes de la HPLC
  • Desalación, cambio de la disolución tampón y diálisis de proteínas
Características y beneficios
  • La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 10 kDa proporciona una recuperación del retenido superior al 90 %
  • Concentra desde 500 μl hasta 15 μl.
  • Factor de concentración 25x a 30x
  • Elevada recuperación de la muestra (superior al 90 % de la disolución diluida inicial)
  • Tiempo de procesamiento rápido: 10 a 30 minutos
  • La capacidad de espín inverso proporciona recuperaciones uniformes
Forma física
Código de colores: Transparente
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Protocolos
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Ver todo
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the pore diameter of Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa
    1 answer
    1. The ultrafiltration membrane in this product is characterized by a nominal molecular weight limit based on protein retention. An absolute linear pore diameter is not determined. However, a membrane with a 10 kDa molecular weight cutoff will retain nanoparticles of 3-9 nanometers. Please see the related article on nanoparticle ultrafiltration: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/nanoparticle-ultrafiltration
      Helpful?
  2. What is the tolerance for molecular weight with these spin columns? Could you reasonably purify a protein of 15 kDa using these columns, or are the tolerances too high and would result in loss of protein into the filtrate?
    1 answer
    1. It is recommended to choose a molecular weight cut-off that is at least two times smaller than the molecular weight of the target molecules.
      Helpful?
  3. Is this filter suitable for purifying MHC-bound peptides as filtrate/eluate while trapping proteins and antibodies as retentate following Immunoprecipitation?
    1 answer
    1. This product is not suitable for separating protein/peptides of different sizes.
      Helpful?
  4. If a centrifuge is unable to achieve a spinning speed of 14000 X g as recommended in the protocol, is it possible to compensate by spinning the samples for a longer duration?
    1 answer
    1. Yes, it is possible to compensate for a lower centrifuge spinning speed by increasing the duration. This can be achieved by calculating the K factor, which determines the adjustment needed in time.
      Helpful?
  5. se puede utilizar los UFC501024 para concentrar una proteina glicosilada?
    1 answer
    1. Yes, Amicon devices like UFC501024 can be used to concentrate any protein greater than about 20 kDa.
      Helpful?
  6. Dear Sir/Mam, can you let me know how many tubes is 8 pkg? Is it 8 tubes? Best regards, Alejandra
    1 answer
    1. It is 8 tubes per pack.
      Helpful?
  7. What is the maximum RPM that this can be spun to ensure the membrane does not perforate?
    1 answer
    1. The recommended G force for the Amicon® Ultra-0.5 filter is 14,000 g & 1,000 g reverse spin when using a Fixed-Angle (35 º) Rotor.
      Please refer to the brochure for more information: details: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/260/181/br5002en-protein-prep-workflow-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews