L1920
LY255283
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
1-(5-Ethyl-2-hydroxy-4-(6-methyl-6-(1H-tetrazol-5-yl)heptyloxy)phenyl)ethanone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
off-white to light yellow
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
emisor
Eli Lilly
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCc1cc(C(C)=O)c(O)cc1OCCCCCC(C)(C)c2nnn[nH]2
InChI
1S/C19H28N4O3/c1-5-14-11-15(13(2)24)16(25)12-17(14)26-10-8-6-7-9-19(3,4)18-20-22-23-21-18/h11-12,25H,5-10H2,1-4H3,(H,20,21,22,23)
Clave InChI
WCGXJPFHTHQNJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research