I8909
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IL-1α
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IL1A(3552)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-interleukin-1α specifically reacts with human IL-1α. It does not react with human IL-1β and mouse IL-1β or mouse IL-1α in neutralization reactions. It shows 5% cross reactivity with mouse IL-1α in immunoblotting applications.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)