Merck
HT80116
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin Solution
Sinónimos:
4,4′-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis(2-methylaniline) hydrochloride, Pararosaniline
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulario
solution
Nivel de calidad
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
pH
4.4
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
Clave InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
Otras notas
Pararosaniline (certified), 0.85%; phenol, 2.5%; glycerol, 5%; DMSO, 5%, and ethyl alcohol, 5%, in deionized water
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Ver todo