Merck
87794
Sigma-Aldrich
Gram′s fuchsin solution
for microscopy
Sinónimos:
Fuchsin solution
About This Item
Beilstein:
4166684
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
MA.02
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | staining: suitable
índice de refracción
n20/D 1.334
densidad
0.999 g/mL at 20 °C
λmáx.
545-555 nm in 50% ethanol
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
Clave InChI
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
Nota de análisis
May contain minor quantities of precipitated dye.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Ver todo