HS15990B
Slide box
25 place, red
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15990B
tamaño
141x92x30 mm
color
red
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- The slide box is made of durable polypropylene.
- The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
- Latch locks keep hinged lids securely closed.
- Stability is maximized by stacking feet.
- Slide identification card - capacity 100 slides
- No liner
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)