Saltar a
HS120519
True North cardboard cryogenic vial storage box
Holds 25 x 2 mL tubes, pack of 200 (20 x packs of 10ea)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120519
Feature:
Holds 25 x 2 mL tubes
Packaging:
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
packaging
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120519
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
14 mm
General description
Cardboard Vial Tube Storage Box
  • Wells: 25
  • Well Diameter: 50mm
  • LxWxH: 3.4 x 3.4 x 1.5
  • Two-piece set-up boxes with finger holds
  • Made from paper coated cardboard
  • Designed for standard 2.0 mL cryogenic tubes
  • Partitions are included
  • Color: Blue
  • UOM: 10 ea/pk
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS2860MHS2860PHS2860T
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120519
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860P
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860T
packaging
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
well diam.
14 mm
well diam.
-
well diam.
35 mm
well diam.
23 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)