Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N5O
Número CAS:
Peso molecular:
151.13
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-799-8
Beilstein/REAXYS Number:
9680
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
biological source
synthetic (organic)
product line
BioUltra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Al: ≤0.02%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
SMILES string
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanine
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?