FAMLS
Banco de metabolitos para espectrometría de masa
Supplied by IROA Technologies
Sinónimos:
Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 plates
fabricante / nombre comercial
IROA Technologies
placa tamaño
96 wells
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of fatty acids:
- Short chain
- Medium chain
- Long chain
- Very long chain
- Saturated and unsaturated
- Branched
Aplicación
Características y beneficios
96 unique small molecule fatty acid metabolites covering key metabolic pathways.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
- FAMLS-LOT-205-49
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Nota de preparación
Otras notas
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)