MSMLS03
MSMLS™ Plate 3 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Sinónimos:
MSMLS, Mass Spectrometry Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
pkg of 1 plates
fabricante / nombre comercial
IROA Technologies
placa tamaño
96 wells
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Ofrecemos kits y colecciones de metabolitos de pequeño tamaño con una completa gama de metabolitos primarios que cubren las vías metabólicas clave para su investigación en metabolómica.
Ofrecemos kits y colecciones de metabolitos de pequeño tamaño con una completa gama de metabolitos primarios que cubren las vías metabólicas clave para su investigación en metabolómica.
Ofrecemos kits y colecciones de metabolitos de pequeño tamaño con una completa gama de metabolitos primarios que cubren las vías metabólicas clave para su investigación en metabolómica.