Documentos clave
EP5920700006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 Liter Nalgene, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
capacity 1 Liter Nalgene
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920700006 (Global)
Parámetros
3,336 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
185 mm
Diámetro
98 mm
compatibilidad
for use with 1,000 mL round bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)