Documentos clave
EP5910756003
Eppendorf® Adapter for 1000 mL wide-neck bottle
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
envase
case of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910756003
compatibilidad
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)