EP5910762003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
fpr 17.5x100 mm round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
Holds 9 mL tubes
fpr 17.5x100 mm round-bottom tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910762003
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)