EP5910758006
Eppendorf® Adapter
12 x 75 mm for S-4xUniversal, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
12 x 75 mm for S-4xUniversal
Holds 5 mL FACS tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910758006
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)