Documentos clave
EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920746006
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal-Large bucket
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)