Documentos clave
EP5409700006
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-12-17, aerosol tight, to hold, 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
lid
to hold 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®
aerosol tight
fixed angle rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5409700006 (Global)
Parámetros
14,000 rpm
20,600 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5427R
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)