description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2° in H2O(lit.)
mol wt
432.57 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% Cholic acid
pH
7.5-9.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.010%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.002%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.08 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.10 at 260 in H2O at 0.1 M
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate monohydrate
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?