Documentos clave
CLS4075
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 100-1000 μL
Sinónimos:
single-channel pipettor
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
autoclavable
single-channel
fabricante / nombre comercial
Corning 4075
intervalo de medición del volumen
100-1000 μL
volumen
1000 μL
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
  • Corning® Lambda® plus single channel pipettor, 100-1000 μL is Fully autoclavable and UV resistant.
  • Designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
  • Adjustable tip ejector.
  • Thumbwheel or the plunger button to set volume.
  • Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
  • Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
  • 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
  • Inclusive of key for easy in-house calibration.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo