CLS3823
Corning® multicoated microplates
well size 96, black polystyrene, flat bottom wells clear, non-sterile, lid
Sinónimos:
3823, multicoated
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black polystyrene
flat bottom wells clear
round wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 1 ea
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3823
tamaño
96 wells
pocillo tamaño
96
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
pocillos
96 wells
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
(multicoated (Collagen I, Fibronectin, Gelatin, Laminin, Poly-D-Lysine, TC-treated))
Categorías relacionadas
Descripción general
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340nm
- Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
- Optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing
- Can be used for both top and bottom reading instruments
- Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)