CLS354572
Corning® Biocoat™ Control Inserts
pore size 0.4 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Sinónimos:
Control Inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
PET plate
envase
plate of 24 wells (2 packs of 12)
fabricante / nombre comercial
Corning 354572
tamaño
24 well
tamaño de poro
0.4 μm pore size
Descripción general
Corning® BioCoat Control Inserts with 0.4µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
Aplicación
Cell Culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)