CLS3519
Corning® Netwells® accessories
white reagent tray
Sinónimos:
cell culture dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 200 ea
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3519
tamaño
1 well
color
white
Descripción general
Lids not included
White polystyrene reagent trays offer enhanced contrast when running colorimetric reactions
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)