CLS2580
Corning® 1 x 8 Stripwell™ Placas de 96 pocillos
high binding surface, without stripwell holder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
plate of 12 strips
fabricante / nombre comercial
Corning 2580
tamaño
96 wells
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
high binding surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)