A431 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85090402, human skin, Epithelial
Sinónimos:
A-431 Cells, A431/P Cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human skin
envase
tube of 5 μg 85090402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85090402-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Hypertriploid
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Epidermal growth factor (EGF)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
- to demonstrate that p38 mitogen-activated protein kinase enhances epidermal growth factor-induced apoptosis in A431 cells
- to study melanoma-specific CD44 (a tumor marker and transmembrane receptor) alternative splicing pattern in A431 cells
- to study the anti-cancer activity of antioxidant-rich Cameroonian medicinal plants
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.