C1399
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 18 antibody produced in mouse
clone KS-B17.2, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-CK18
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
KS-B17.2, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT18(3875)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunofluorescence
- immunoperoxidase staining
- immunocytochemistry
- microarray
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)