Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
InChI key
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥99% (titration) | description for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0% | description analytical standard |
| assay ≥98% | assay ≥99% (titration) | assay ≥98.0%, ≥98.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... UGT1A4(54657) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzidine
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?