Documentos clave
AXYT300
Pipette tips, for P2/P10
size 0.5-10 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Sinónimos:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
tamaño:
0.5-10 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
envase:
pkg of 20x1000tips/cs
fabricante / nombre comercial:
Axygen Inc T-300
Corning
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-300
Corning
envase
pkg of 20x1000tips/cs
tamaño
0.5-10 μL
color
clear
Descripción general
  • Axygen® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)