ADF346385-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom
Características
for use with lid
holds 1 x 15 mL conical tube
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637274 (NA)
Parámetros
14,450 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
17 mm
compatibilidad
for use with Rotor F-34-6-38
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)